Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GOLGA3 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-13480R-FITC
BOSSBS-13480R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-13480R-FITC
Anti-GOLGA3 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The Golgi apparatus consists of a series of stacked, flattened membrane stacks called cisternae that are involved in the transport of lipids and proteins in the secretory pathway and are important for Golgi-microtubule interaction. Golgin 160 is a 1,498 amino acid protein that localizes to both the cytoplasm and to the Golgi apparatus and contains a series of coiled-coil domains. Expressed in a variety of tissues, including heart, liver, testis, kidney, lung and salivary gland, golgin 160 functions as a homodimer that interacts with GOLGA7 and is thought to be involved in maintaining Golgi structure and may play a role in nuclear transport and Golgi apparatus localization. Multiple isoforms of golgin 160 exist due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Golgin 160
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité