Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GOLGA5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-13481R-A750
BOSSBS-13481R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13481R-A750
Anti-GOLGA5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The Golgi apparatus, which participates in glycosylation and transport of proteins and lipids in the secretory pathway, consists of a series of stacked cisternae (flattened membrane sacs). Interactions between the Golgi and microtubules are thought to be important for the reorganization of the Golgi after it fragments during mitosis. This gene encodes one of the golgins, a family of proteins localized to the Golgi. This protein is a coiled-coil membrane protein that has been postulated to play a role in vesicle tethering and docking. Translocations involving this gene and the ret proto-oncogene have been found in tumor tissues; the chimeric sequences have been designated RET-II and PTC5. [provided by RefSeq, Feb 2010].

Type: Primary
Antigen: GOLGA5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 401-500/731
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité