Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GOLGA6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-13482R-CY3
BOSSBS-13482R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13482R-CY3
Anti-GOLGA6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The Golgi apparatus, which participates in glycosylation and transport of proteins and lipids in the secretory pathway, consists of a series of stacked cisternae (flattened membrane sacs). Interactions between the Golgi and microtubules are thought to be important for the reorganization of the Golgi after it fragments during mitosis. The protein encoded by this gene is a member of the golgin family of proteins, whose members localize to the Golgi. This gene is found in a large, low copy repeat sequence or duplicon that is found in multiple copies, that are greather than 90% similar, on chromosome 15. Duplicons are associated with deletions, inversions and other chromosome rearrangements that underlie genomic disease. The protein encoded by this gene is thought to be a functional golgin protein while the majority of the related copies of this gene are thought to be transcribed pseudogenes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GOLGA6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité