Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GOLGA7 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-13484R-HRP
BOSSBS-13484R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-13484R-HRP
Anti-GOLGA7 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
GOLGA7 is a multi-pass membrane protein belonging to the Erf4 family of proteins. It is the functional ortholog of the yeast Erf4 protein. Localizing to the Golgi apparatus, GOLGA7 is a widely expressed protein but its expression is absent from colon and thymus tissues. GOLGA7 is palmitoylated on two cysteine residues, and this palmitoylation is required for its interaction with golgin 160 and its Golgi-localization. GOLGA7 also forms a complex with ZDHHC9 and, together, these proteins function as a Ras palmitoyltransferase (Ras PAT) which is required for palmitoylation of H-Ras and N-Ras proteins. The palmitoylation of Ras proteins is essential for the trafficking of Ras proteins from the Golgi to the plasma membrane, thus implicating GOLGA7 in protein transport from the Golgi to the cell surface.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: GOLGA7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité