Anti-Golgi Complex Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-13485R-A750
BOSSBS-13485R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13485R-A750
Anti-Golgi Complex Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Binds fibroblast growth factor and E-selectin (cell-adhesion lectin on endothelial cells mediating the binding of neutrophils).
Type: Primary
Antigen: Golgi Complex
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 321-420/1179
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité