Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GOLGA4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-13487R-A350
BOSSBS-13487R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13487R-A350
Anti-GOLGA4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Golgin 245 is also known as p230, GCP2, GOLG or golgi autoantigen and is a 2,230 amino acid protein that is expressed as three isoforms. Golgin 245 is localized to the cytoplasm in cells and is a member of the golgin family, all of which are peripheral membrane proteins associated with the Golgi complex. Golgin 245 has a carboxyl-terminal GRIP domain, which attaches to the trans-Golgi network (TGN) and TGN-derived vesicles. It is thought that the interaction that takes place between golgin 245 and MACF1, which cross-links microtubules to the Actin cytoskeleton, allows proteins to be transported from the TGN to the cell periphery. against golgin 245 are associated with two chronic disorders known as Sjé°ƒren's syndrome and Hepatitis B.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Golgin subfamily A member 4/Golgin 245
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité