Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Golgin subfamily A member 4/Golgin 245 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-13487R-A750
BOSSBS-13487R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13487R-A750
Anti-Golgin subfamily A member 4/Golgin 245 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Golgin 245 is also known as p230, GCP2, GOLG or golgi autoantigen and is a 2,230 amino acid protein that is expressed as three isoforms. Golgin 245 is localized to the cytoplasm in cells and is a member of the golgin family, all of which are peripheral membrane proteins associated with the Golgi complex. Golgin 245 has a carboxyl-terminal GRIP domain, which attaches to the trans-Golgi network (TGN) and TGN-derived vesicles. It is thought that the interaction that takes place between golgin 245 and MACF1, which cross-links microtubules to the Actin cytoskeleton, allows proteins to be transported from the TGN to the cell periphery. against golgin 245 are associated with two chronic disorders known as Sjren's syndrome and Hepatitis B.

Type: Primary
Antigen: Golgin subfamily A member 4/Golgin 245
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 2061-2160/2230
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité