Anti-FAF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-1348R-A680
BOSSBS-1348R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-1348R-A680
Anti-FAF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Potentiates but cannot initiate FAS-induced apoptosis.
Type: Primary
Antigen: FAF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 551-650/650
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité