Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GORASP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-13492R-A647
BOSSBS-13492R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13492R-A647
Anti-GORASP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The Golgi apparatus is a highly complex organelle comprised of a stack of cisternal membranes on the secretory pathway from the ER to the cell surface. The structure is maintained by an exoskeleton or Golgi matrix constructed from a family of coiled-coil protein, the golgins and other peripheral membrane components such as GRASP55 and GRASP65 (1). GRASP55 (Golgi reassembly stacking protien or p59) is a component of the Golgi stacking machinery. GRASP55 is highly homologous to GRASP65 and contains two PDZ domains. GRASP55 is myristoylated and palmitoylated. Unlike GRASP65, GRASP55 does not have detectable binding with the vesicle docking protein GM130 and is located on the medial-Golgi rather than cis-Golgi. Both GRASP55 and GRASP65 function in the stacking of Golgi Cisternae (2,3). The novel coiled-coil protein golgin 45 interacts with GRASP55 and the GTP form of Rab 2, suggesting that GRASP55 and golgin 45 form a Rab 2 effector complex on medial-Golgi essential for normal protein transport and Golgi structure (4). ERK2 directly phosphorylates GRASP55, which is phosphorylated in mitotic cells, suggesting that mitogen-activated protein kinase kinase (MKK)/ERK pathway phosphorylates the Golgi during mitosis (5).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Golgi phosphoprotein 6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité