Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GOSR1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-13493R-HRP
BOSSBS-13493R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-13493R-HRP
Anti-GOSR1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Involved in transport from the ER to the Golgi apparatus as well as in intra-Golgi transport. It belongs to a super-family of proteins called t-SNAREs or soluble NSF (N-ethylmaleimide-sensitive factor) attachment protein receptor. May play a protective role against hydrogen peroxide induced cytotoxicity under glutathione depleted conditions in neuronal cells by regulating the intracellular ROS levels via inhibition of p38 MAPK (MAPK11, MAPK12, MAPK13 and MAPK14). Participates in docking and fusion stage of ER to cis-Golgi transport. Plays an important physiological role in VLDL-transport vesicle-Golgi fusion and thus in VLDL delivery to the hepatic cis-Golgi.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: GOSR1/GS28
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité