Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GOT1L1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-13494R-FITC
BOSSBS-13494R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-13494R-FITC
Anti-GOT1L1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
GOT1L1, Glutamate oxaloacetate transaminase 1-like protein 1, is a 421 amino acid member of the class-I pyridoxal-phosphate-dependent aminotransferase family. Similar to glutamate-oxaloacetate transaminase (GOT1), GOT1L1 is found primarily as a homodimer in the cytoplasmic space but also has mitochondrial and chloroplastic isozymes. GOT1L1 transaminates 2-oxoglutarate with L-aspartate to yield oxaloacetate and L-glutamate. This reaction requires a pyridoxal phosphate cofactor to occur. The GOT1L1 peptidase is predominately expressed in the liver and serum levels of this protein can be used as an indicator of liver disease. Also, elevated glutamate concentrations in the brain interstitial fluids can lead to pathological brain conditions. The glutamate-scavenging properties of these aminotranferase type enzymes likely prevent glutamate excitotoxicity and the long-lasting neurological deficits seen after stroke.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GOT1L1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité