Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GP210 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-13495R-A750
BOSSBS-13495R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13495R-A750
Anti-GP210 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The nuclear pore complex (NPC) mediates bidirectional macromolecular traffic between the nucleus and cytoplasm in eukaryotic cells and is comprised of more than 100 different subunits. Many of the subunits belong to a family called nucleoporins (Nups), which are characterized by the presence of O-linked-N-acetylglucosamine moieties and a distinctive pentapeptide repeat (XFXFG). gp210, also known as Nup210 (nucleoporin 210kDa) or POM210, is a 1,887 amino acid single-pass type I membrane protein that localizes to both the endoplasmic reticulum and to the nucleus, specifically within the NPC. Expressed ubiquitously with highest expression in pancreas, testis, lung, ovary and liver, gp210 functions as a nucleoporin that is capable of dimerization and is essential for the assembly, fusion and structural integrity of the NPC. gp210 exists as multiple alternatively spliced isoforms and is subject to post-translational phosphorylation.

Type: Primary
Antigen: GP210
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1161-1260/1887
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité