Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPAA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-13496R-A488
BOSSBS-13496R-A488EA 571 EUR InStock
BOSSBS-13496R-A488
Anti-GPAA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Glycosylphosphatidylinositol (GPI) acts as a membrane anchor for cell surface proteins. Glycosylphosphatidylinositol anchor attachment 1 protein (GPAA1), also designated GPI anchor attachment protein 1 or GAA1 protein homolog, is a membrane protein localized to the endoplasmic reticulum which is involved in GPI-anchor biosynthesis. GPAA1 is crucial for GPI-anchoring of precursor proteins and catalyzes the attachment of GPI to proteins containing a C-terminal GPR attachment signal. GAA1 contains an N-terminal signal sequence, one cAMP- and cGMP-dependent protein kinase phosphorylation site, two potential N-glycosylation sites, one leucine zipper pattern and eight putative transmembrane domains. GPAA1 is ubiquitously expressed and shows higher levels of expression in fetal tissues than in adult tissues.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GPAA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité