Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FADD Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-1349R-CY3
BOSSBS-1349R-CY3EA 921 EUR InStock
BOSSBS-1349R-CY3
Anti-FADD Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
FADD (Fas Associated Death Domain) is an apoptosis adapter molecule enabling transduction of the apoptosis signal initiated via the FasL/Fas receptor interaction. The protein contains a C terminal death domain that interacts with the Fas receptor death domain. The N terminus contains a death effectors domain (DED) which recruits caspase to the death inducing signaling complex (DISC) and initiates the apoptotic caspase cascade. Recruitment of Caspase 8 to the Fas receptor results in oligomerization of the Caspase 8 protein, which in turn drives its autoactivation through self-cleavage. Activated Caspase 8 then activates other downstream caspases including Caspase 9, thereby commiting the cell to undergo apoptosis. FADD is implicated in non-apoptotic cellular pathways such as the regulation of cell cycle machinery in T lymphocytes. This is connected to the phosphorylation state of FADD and to the FasL/TRAIL induced transcriptional activation of cfos protooncogene. FADD also interacts with the hepatitis C virus core protein in the HEK 293 cell line.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FADD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité