Anti-GPATCH8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-13502R-CY7
BOSSBS-13502R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13502R-CY7
Anti-GPATCH8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
GPATCH8
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: GPATCH8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité