Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-13503R-A647
BOSSBS-13503R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13503R-A647
Anti-GPBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Vascular wall-linked protein, or Vasculin, is primarily expressed in the arterial wall and in plasma. It is also differentially expressed in human atherogenesis. Alternative splicing of exon 3 of the Vasculin gene produces three variants. Vasculin binds to and activates the minimal self-sufficient promoter element (MSPE) of the mouse Ada gene promoter and binds to and partially suppresses the GC-rich promoter of the nonhomologous human TOP2A gene promoter. It acts as a nuclear factor that can form complexes with TATA-binding proteins, transcription factors TFIIB and TFIIF, RNA polymerase II and p300. The regulated expression of Vasculin in plaques suggests that it may be involved in atherogenesis, and its presence in plasma may implicate Vasculin as a marker for atherosclerosis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GPBP1/Vasculin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité