Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPBP1L1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-13504R-A647
BOSSBS-13504R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13504R-A647
Anti-GPBP1L1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Transcription factors are required for the initiation of transcription. They regulate transcription by binding to DNA at specific nucleotide sequences within promoters and enhancers. Transcription factors, which may also bind to RNA polymerase or to other transcription factors, are involved in the preinitiation complex formation. Upstream transcription factors and inducible transcription factors bind upstream of the initiation site to repress or stimulate transcription. Upstream factors are unregulated, while inducible factors require inhibition or activation. GPBP1L1 (GC-rich promoter binding protein 1-like 1), also known as vasculin-like protein 1 or SP192, is a 474 amino acid protein belonging to the vasculin family. Localizing to nucleus, GPBP1L1 may function as a transcription factor. The gene encoding GPBP1L1 maps to human chromosome 1p34.1 and mouse chromosome 4 D1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GPBP1L1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité