Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPR84 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-13507R-A750
BOSSBS-13507R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13507R-A750
Anti-GPR84 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
G protein-coupled receptors (GPCRs), also designated seven transmembrane (7TM) receptors and heptahelical receptors, are a protein family which interact with G proteins (heterotrimeric GTPases) to synthesize intracellular second messengers such as diacylglycerol, cyclic AMP, inositol phosphates, and calcium ions. Their diverse biological functions range from vision and olfaction to neuronal and endocrine signaling and are involved in many pathological conditions. G protein receptor 84 (GPR84), a member of the GCPR 1 family, is an orphan GCPR expressed in bone marrow, brain, heart, muscle, colon, thymus, spleen, kidney, liver, placenta, intestine, lung and peripheral blood leukocytes. In activated T cells, GPR84 regulates early interleukin-4 (IL-4) gene expression.

Type: Primary
Antigen: GPR84
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1-100/396
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité