Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPR132 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-13508R-A350
BOSSBS-13508R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13508R-A350
Anti-GPR132 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
G2A (for G2 accumulation) is a seven transmembrane G protein-coupled receptor that is upregulated in response to DNA damage and stress (1). G2A is predominantly expressed in hematopoietic tissues and in hematopoietic stem cells, and it is more highly detected in pro-B cells, while lower expression is observed in immature B cells and pre-B cells (1,2). G2A is expressed throughout T cell maturation, and it is further increased in response to T-cell activation (3). Ectopic expression of a G2A fusion protein in NIH/3T3 fibroblasts induces a cell cycle arrest that is consistent with a block at the G2/M transition (1,4). G2A is also able to attenuate the proliferative effects of Bcr-Abl, a chimeric tyrosine kinase oncogene, suggesting that G2A possesses anti-oncogenic properties (5). The amino acid sequence of G2A contains a destruction box motif that is consistently observed in cyclins, where it is required for ubiquitination and proteolytic degradation (6).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GPCR G2A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité