Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EIF4G2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-1350R-HRP
BOSSBS-1350R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-1350R-HRP
Anti-EIF4G2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Death Associated Protein 5 (DAP5) is a 97 kDa protein with high amino acid sequence homology to Eukaryotic Translation Initiation Factor 4G (eIF4G). Compared with eIF4G, DAP5 lacks the N-terminal region necessary for cap-dependent translation and has a unique C-terminal part functioning as a regulator for interferon-gamma induced cell death. During apoptosis, DAP5 is cleaved at Asp790. The C-terminal truncated form of DAP5 functions as a cap-independent translation initiation factor responsible for the mediation of its own translation during apoptosis.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: EIF4G2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité