Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-QRFPR Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-13512R-CY5
BOSSBS-13512R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13512R-CY5
Anti-QRFPR Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
G protein-coupled receptors (GPRs) are a protein family of transmembrane receptors that transmit an extracellular signal (ligand binding) into an intracellular signal (G protein activation). GPR signaling is an evolutionarily ancient mechanism used by all eukaryotes to sense environmental stimuli and mediate cell-cell communication. All of the receptors have seven membrane-spanning domains and the extracellular parts of the receptor can be glycosylated. These extracellular loops also contain two highly conserved cysteine residues which create disulfide bonds to stabilize the receptor structure. GPR103 is a 455-amino acid protein with highest expression in the brain, retina, trigeminal ganglion, hypothalamus and vestibular nucleus. In peripheral tissues, GPR103 is expressed only in the heart, kidney and testis. GPR103 may regulate adrenal function. A hypothalamic neuropeptide of the RFamide family (26RFa) acts as an endogenous ligand for GPR103.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: QRFPR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité