Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPR124 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-13515R-A680
BOSSBS-13515R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13515R-A680
Anti-GPR124 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Tumor endothelial markers (TEMs) are abundantly expressed in the blood vessels of human solid tumors during angiogenesis and neoangiogensis. These include TEM1 (endosialin), TEM5 (G-protein coupled receptor 124) and TEM7 (plexin domain containing 1). TEMs are associated with the cell surface membrane at low levels in normal human and mouse tissues. TEM5 is a seven-pass transmembrane receptor, whereas TEM1, TEM7 and TEM8 span the membrane once. TEM5 expression is elevated during tumor angiogenesis and neoangiogenesis. TEM7 is highly expressed in tumor endothelium and neurons. Therefore, TEM5 and TEM7 may be suitable targets for the development of antiangiogenic therapies.

Type: Primary
Antigen: GPR124
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 351-450/1338
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité