Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPR128 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-13517R
BOSSBS-13517REA 719 EUR InStock
BOSSBS-13517R
Anti-GPR128 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
G protein-coupled receptors (GPCRs), also designated seven transmembrane (7TM) receptors and heptahelical receptors, are a protein family which interact with G proteins (heterotrimeric GTPases) to synthesize intracellular second messengers such as diacylglycerol, cyclic AMP, inositol phosphates, and calcium ions. Their diverse biological functions range from vision and olfaction to neuronal and endocrine signaling and are involved in many pathological conditions. G protein receptor 128 (GPR128), a member of the secretin family of GCPRs with a GPS domain in its N-terminal domain, may mediate signaling processes to the interior of the cell via activation of G proteins. GPR128 represents an allopeptide which may be involved in T cell mediated transplant rejection as it is able to stimulate 2.102 T cells.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: GPR128
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité