Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ADGRG7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-13517R-A647
BOSSBS-13517R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13517R-A647
Anti-ADGRG7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
G protein-coupled receptors (GPCRs), also designated seven transmembrane (7TM) receptors and heptahelical receptors, are a protein family which interact with G proteins (heterotrimeric GTPases) to synthesize intracellular second messengers such as diacylglycerol, cyclic AMP, inositol phosphates, and calcium ions. Their diverse biological functions range from vision and olfaction to neuronal and endocrine signaling and are involved in many pathological conditions. G protein receptor 128 (GPR128), a member of the secretin family of GCPRs with a GPS domain in its N-terminal domain, may mediate signaling processes to the interior of the cell via activation of G proteins. GPR128 represents an allopeptide which may be involved in T cell mediated transplant rejection as it is able to stimulate 2.102 T cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ADGRG7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité