Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPR146 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-13519R-CY7
BOSSBS-13519R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13519R-CY7
Anti-GPR146 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
G protein-coupled receptors (GPRs), also known as seven transmembrane receptors, heptahelical receptors or 7TM receptors, comprise a superfamily of proteins that play a role in many different stimulus-response pathways. G protein coupled receptors translate extracellular signals into intracellular signals (G protein activation) and they respond to a variety of signaling molecules, such as hormones and neurotransmitters. GPR146 (G protein-coupled receptor 146), also known as PGR8, is a 333 amino acid multi-pass transmembrane protein that belongs to the G-protein coupled receptor 1 family. Characterized as an orphan receptor for which its endogenous ligand has yet to be identified, GPR146 is thought to play a role in signaling events throughout the cell.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GPR146
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité