Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPR4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-13522R-CY7
BOSSBS-13522R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13522R-CY7
Anti-GPR4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
G protein-coupled receptors (GPRs or GPCRs), also known as seven transmembrane receptors, heptahelical receptors, or 7TM receptors, are members of the largest protein family and play a role in many different stimulus-response pathways. G-protein coupled receptors mediate extracellular signals into intracellular signals (G-protein activation). They respond to a great variety of signaling molecules, including hormones, neurotransmitters and other proteins and peptides. GPR proteins are integral seven-pass membrane proteins with some conserved amino acid regions. GPR19, an orphan receptor, shows elevated expression during embyronic development of the nervous sytem as well as in specific regions of adult mouse brain, including the olfactory bulb, the hippocampus, hypothalamic nuclei and the cerebellum. The GPR19 gene maps to a location on chromosome 12, which is a frequent target for rearrangement in cancer cells and involved in childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GPR19
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité