Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPR21 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-13524R-CY3
BOSSBS-13524R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13524R-CY3
Anti-GPR21 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
G protein-coupled receptors (GPRs), also known as seven transmembrane receptors, heptahelical receptors or 7TM receptors, comprise a superfamily of proteins that play a role in many different stimulus-response pathways. G protein coupled receptors translate extracellular signals into intracellular signals (G protein activation) and they respond to a variety of signaling molecules, such as hormones and neurotransmitters. GPR21 is a 349 amino acid multi-pass membrane protein that functions as an orphan receptor and belongs to the GPR1 family. The gene encoding GPR21 maps to human chromosome 9, which houses over 900 genes and comprises nearly 4% of the human genome. Hereditary hemorrhagic telangiectasia, which is characterized by harmful vascular defects, and Familial dysautonomia, are both associated with chromosome 9.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GPR21
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité