Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPR3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-13529R
BOSSBS-13529REA 1090 EUR InStock
BOSSBS-13529R
Anti-GPR3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
G protein-coupled receptor 3 (GPR3), also designated ACCA orphan receptor, is a 330 amino acid member of the G protein-coupled receptor 1 family. The function of GPR3 is mediated by G proteins which activate adenylate cyclase. GPR3 is a mutli-pass membrane protein that is located on the cellular membrane of cells and is detected at low levels in the eye, kidney, lung, ovary and testis. GPR3 is most highly expressed in the central nervous system, where it stimulates the production of cAMP, leading to neurite outgrowth and myelin inhibition. In oocytes, this control over cAMP production can halt meiosis and prevent progesterone-induced meiotic maturation. Mice deficient for GPR3 are able to reproduce but have no control over the oocyte maturation process, which results in nondeveloping early embryos and fragmented oocytes as the mice age.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: GPR3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité