Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-GPR43 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-13536R-A680
BOSSBS-13536R-A680EA 899 EUR InStock
BOSSBS-13536R-A680
Anti-GPR43 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
G protein-coupled receptor that is activated by a major product of dietary fiber digestion, the short chain fatty acids (SCFAs), and that plays a role in the regulation of whole-body energy homeostasis and in intestinal immunity. In omnivorous mammals, the short chain fatty acids acetate, propionate and butyrate are produced primarily by the gut microbiome that metabolizes dietary fibers. SCFAs serve as a source of energy but also act as signaling molecules. That G protein-coupled receptor is probably coupled to the pertussis toxin-sensitive, G(i/o)-alpha family of G proteins but also to the Gq family (PubMed:12496283, PubMed:12711604, PubMed:23589301). Its activation results in the formation of inositol 1,4,5-trisphosphate, the mobilization of intracellular calcium, the phosphorylation of the MAPK3/ERK1 and MAPK1/ERK2 kinases and the inhibition of intracellular cAMP accumulation. May play a role in glucose homeostasis by regulating the secretion of GLP-1, in response to short-chain fatty acids accumulating in the intestine. May also regulate the production of LEP/Leptin, a hormone acting on the central nervous system to inhibit food intake. Finally, may also regulate whole-body energy homeostasis through adipogenesis regulating both differentiation and lipid storage of adipocytes. In parallel to its role in energy homeostasis, may also mediate the activation of the inflammatory and immune responses by SCFA in the intestine, regulating the rapid production of chemokines and cytokines. May also play a role in the resolution of the inflammatory response and control chemotaxis in neutrophils. In addition to SCFAs, may also be activated by the extracellular lectin FCN1 in a process leading to activation of monocytes and inducing the secretion of interleukin-8/IL-8 in response to the presence of microbes (PubMed:21037097).

Type: Primary
Antigen: GPR43
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 41-140/330
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité