Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTGDR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-13537R-CY5
BOSSBS-13537R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13537R-CY5
Anti-PTGDR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Receptor for prostaglandin D2 (PGD2). Coupled to the G(i)-protein. Receptor activation may result in pertussis toxin-sensitive decreases in cAMP levels and Ca(2+) mobilization. PI3K signaling is also implicated in mediating PTGDR2 effects. PGD2 induced receptor internalization. CRTH2 internalization can be regulated by diverse kinases such as, PKC, PKA, ADRBK1/GRK2, GPRK5/GRK5 and GRK6. Receptor activation is responsible, at least in part, in immune regulation and allergic/inflammation responses.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PTGDR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité