Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPR45 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-13538R
BOSSBS-13538REA 719 EUR InStock
BOSSBS-13538R
Anti-GPR45 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
G protein-coupled receptors (GPCRs), also designated seven transmembrane (7TM) receptors and heptahelical receptors, are a protein family which interact with G proteins (heterotrimeric GTPases) to synthesize intracellular second messengers such as diacylglycerol, cyclic AMP, inositol phosphates, and calcium ions. Their diverse biological functions range from vision and olfaction to neuronal and endocrine signaling and are involved in many pathological conditions. G protein receptor 54 (GPR54), a member of the rhodopsin family of GCPRs, is the receptor for the Kiss1 gene product, metastin. Mutations in GPCR54 are associated with a lack of puberty onset and autosomal recessive idiopathic hypogonadotropic hypogonadism, a deficient or decreased function of the gonads. Proper function of GRP54 is essential for puberty. In the rat, GRP54 is expressed in the liver, intestine and most areas of the brain, while in the human it is expressed in the placenta, pituitary, pancreas and spinal cord.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: GPR45
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité