Anti-BECN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-1353R-CY3
BOSSBS-1353R-CY3EA 909 EUR InStock
BOSSBS-1353R-CY3
Anti-BECN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Plays a central role in autophagy. Required for the abcission step in cytokinesis. May play a role in antiviral host defense. Protects against infection by a neurovirulent strain of Sindbis virus.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200; IF(ICC)(1:50-200
Type: Primary
Antigen: BECN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité