Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GUCY1A3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-13544R-CY7
BOSSBS-13544R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13544R-CY7
Anti-GUCY1A3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Guanylate cyclases belong to the adenylyl cyclase class-4/guanylyl cyclase family. There are two forms of guanylate cyclase. The soluble forms, known as GCS or sGC, act as receptors for nitric oxide. The membrane-bound receptor forms, known as GC, are peptide hormone receptors. GCS, a cGMP-synthesizing enzyme, is the major receptor for the neurotransmitter nitric oxide (NO). It plays a crucial role in smooth muscle contractility, platelet reactivity and neurotransmission. GCS is a heme containing heterodimer, consisting of one alpha subunit, designated GCS-alpha-1, and one beta subunit. The heme moeity mediates NO activation, and this heme group also binds carbon monoxide, which weakly stimulates the enzyme. Both NO and CO stimulation are enhanced by the allosteric activator 3-(5'-hydroxymethyl-2'furyl)-benzyl-indazole, YC-1. YC-1 can also stimulate GCS in a NO-independent manner. Both the alpha and beta subunits are required for cGMP generation, and at least two isoforms exist for each subunit. Heterodimers consisting of alpha-1/beta-1 and alpha-2/beta-1 have been identified, and both display similar enzymatic activity.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Guanylyl Cyclase alpha 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité