Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZAR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-13549R-CY3
BOSSBS-13549R-CY3EA 901 EUR InStock
BOSSBS-13549R-CY3
Anti-ZAR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
he female gamete, the oocyte, serves the distinct purpose of transmitting the maternal genome and other maternal factors critical for postovulation events. Oocytes have diverse functions in ovarian folliculogenesis, fertilization, and embryogenesis. ZAR1 is an oocyte-specific gene that appears to function at the oocyte-to-gamete transition

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ZAR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité