Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZBED5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-13555R-A488
BOSSBS-13555R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13555R-A488
Anti-ZBED5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
ZBED5 contains 1 BED type zinc finger and it may be derived from an ancient transposon that has lost its ability to translocate. This gene is unusual in that its coding sequence is mostly derived from Charlie like DNA transposon. There is mRNA and EST evidence to suggest that this gene is transcribed. The encoded protein shares 70% identity with Charlie 1 transposase, however, this gene does not appear to be an active DNA transposon as it is not flanked by terminal inverted repeats. The exact function of this gene product is not known.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ZBED5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité