Anti-ZBT10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-13556R-A680
BOSSBS-13556R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13556R-A680
Anti-ZBT10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
ZBT10
Type: Primary
Antigen: ZBT10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 701-800/871
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité