Anti-ZNF93 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-13558R-A680
BOSSBS-13558R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-13558R-A680
Anti-ZNF93 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
ZNF93
Type: Primary
Antigen: ZNF93
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 521-620/620
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité