Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TANK Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-1355R-CY5
BOSSBS-1355R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-1355R-CY5
Anti-TANK Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
TANK was initially identified as a novel TRAF-interacting protein that regulated TRAF-mediated signal transduction. Specifically, ligand binding by surface receptors in the tumor necrosis factor (TNF) receptor and Toll/interleukin-1 (IL-1) receptor families lead to the formation of a TRAF/TANK complex that mediates the activation of the transcription factor NF-kappaB. TANK is found in the cytoplasm and can bind to TRAF1, TRAF2, or TRAF3, thereby inhibiting TRAF function by sequestering the TRAFs in a latent state in the cytoplasm. For example, this protein can block TRAF2 binding to LMP1, the Epstein Barr virus transforming protein, and inhibit LMP1-mediated NF kappa B activation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TANK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité