Anti-ZA20D3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-13560R-A680
BOSSBS-13560R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13560R-A680
Anti-ZA20D3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
ZA20D3 is a zinc-finger protein located on chromosome 15. It is associated with PRK1.
Type: Primary
Antigen: ZA20D3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 111-208/208
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité