Anti-ZADH2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-13562R
BOSSBS-13562REA 719 EUR InStock
BOSSBS-13562R
Anti-ZADH2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ZADH2 belongs to the zinc containing alcohol dehydrogenase family.
WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)
Type: Primary
Antigen: ZADH2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité