Anti-ZBTB25/ZNF46 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-13568R-A750
BOSSBS-13568R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13568R-A750
Anti-ZBTB25/ZNF46 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
May be involved in transcriptional regulation.
Type: Primary
Antigen: ZBTB25/ZNF46
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 341-435/435
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité