Anti-ZBTB39 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-13573R-A488
BOSSBS-13573R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13573R-A488
Anti-ZBTB39 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
ZBTB39 may be involved in transcriptional regulation. It belongs to the krueppel C2H2-type zinc-finger protein family and contains one BTB (POZ) domain and eight C2H2-type zinc fingers.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: ZBTB39
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité