Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-XRCC6 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-1357R-HRP
BOSSBS-1357R-HRPEA 1350 EUR InStock
BOSSBS-1357R-HRP
Anti-XRCC6 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The p70/p80 autoantigen is a nuclear complex consisting of two subunits with molecular masses of approximately 70 and 80 kDa. The complex functions as a single-stranded DNA-dependent ATP-dependent helicase. The complex may be involved in the repair of nonhomologous DNA ends such as that required for double-strand break repair, transposition, and V(D)J recombination. High levels of auto to p70 and p80 have been found in some patients with systemic lupus erythematosus. [provided by RefSeq]. Ku70 heterodimerises with Ku80 to form the ATP-dependent DNA helicase II, a single stranded helicase that binds preferentially to fork-like ends of double-stranded DNA in a cell cycle-dependent manner. The heterodimer plays a role in non-homologous end-joining (NHEJ) required for double-strand break repair and V(D)J recombination. It acts as the regulatory subunit of the DNA-dependent protein kinase complex DNA-PK by increasing the affinity of the catalytic subunit (PRKDC) for DNA. The Ku70/80 heterodimer is also required for osteocalcin gene expression.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: XRCC6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité