Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZNF672 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-13589R-A555
BOSSBS-13589R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13589R-A555
Anti-ZNF672 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
ZNF672 is a 452 amino acid nuclear protein that may be involved in transcriptional regulation. Belonging to the Krüppel C2H2-type zinc-finger protein family, ZNF672 contains 14 C2H2-type zinc fingers. ZNF672 exists as two alternatively spliced isoforms, and is encoded by a gene that maps to human chromosome 1q44. Human chromosome 1 spans 260 million base pairs, contains over 3,000 genes, comprises nearly 8% of the human genome, and houses a large number of disease-associated genes, including those that are involved in familial adenomatous polyposis, Stickler syndrome, Parkinson’s disease, Gaucher disease, schizophrenia and Usher syndrome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ZNF672
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité