Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-XRCC5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-1358R-CY7
BOSSBS-1358R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1358R-CY7
Anti-XRCC5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The protein encoded by this gene is the 80-kilodalton subunit of the Ku heterodimer protein which is also known as ATP-dependant DNA helicase II or DNA repair protein XRCC5. Ku is the DNA-binding component of the DNA-dependent protein kinase, and it functions together with the DNA ligase IV-XRCC4 complex in the repair of DNA double-strand break by non-homologous end joining and the completion of V(D)J recombination events. This gene functionally complements Chinese hamster xrs-6, a mutant defective in DNA double-strand break repair and in ability to undergo V(D)J recombination. A rare microsatellite polymorphism in this gene is associated with cancer in patients of varying radiosensitivity.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: XRCC5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité