Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IFI30 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-13591R-HRP
BOSSBS-13591R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-13591R-HRP
Anti-IFI30 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Proteins internalized into the endocytic pathway are usually degraded. Efficient proteolysis requires denaturation, induced by acidic conditions within lysosomes, and reduction of inter- and intrachain disulfide bonds. Cytosolic reduction is mediated enzymatically by thioredoxin. In the endocytic pathway, reduction of protein disulfide bonds is important for the generation of MHC class II-peptide complexes. This process is catalyzed by a gamma-interferon-inducible thiol reductase (GILT). GILT is synthesized as a precursor, and following delivery to MHC class II-containing compartments (MIICs), is processed to the mature form via cleavage of amino- and carboxy-terminal propeptides. A lysosomal thiol reductase, GILT, is optimally active at low pH and capable of catalyzing disulfide bond reduction both in vivo and in vitro. GILT is expressed constitutively in antigen-presenting cells and is induced by g-interferon in other cell types, suggesting a potentially important role in antigen processing. Additionally, T cell recognition of select exogenous and endogenous epitopes is dependent on tumor cell expression of GILT. The absence of GILT in melanomas alters antigen processing and the hierarchy of immunodominant epitope presentation.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: IFI30
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité