Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IRF6 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-13592R-HRP
BOSSBS-13592R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-13592R-HRP
Anti-IRF6 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Interferon regulatory factor-1 (IRF-1) and IRF-2 have been identified as novel DNA-binding factors that function as regulators of both type I interferon (interferon-alpha and beta) and interferon-inducible genes. The two factors are structurally related, particularly in their N-terminal regions, which confer DNA binding specificity. In addition, both bind to the same sequence within the promoters of interferon-alpha and interferon-beta genes. IRF-1 functions as an activator of interferon transcription, while IRF-2 binds to the same cis elements and represses IRF-1 action. IRF-1 and IRF-2 have been reported to act in a mutually antagonistic manner in regulating cell growth; overexpression of the repressor IRF-2 leads to cell transformation while concomitant overexpression of IRF-1 causes reversion. IRF-1 and IRF-2 are members of a larger family of DNA binding proteins that includes IRF-3, IRF-4, IRF-5, IRF-6, IRF-7, ISGF-3 gamma p48 and IFN consensus sequence-binding protein (ICSBP).

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: IRF6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité