Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DPPA4 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-13595R-HRP
BOSSBS-13595R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-13595R-HRP
Anti-DPPA4 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
DPPA4 (developmental pluripotency associated 4) is a 304 amino acid protein that localizes to the nucleus and is thought to be involved in the maintenance of cell pluripotentiality during embryogenesis. The gene encoding DPPA4 maps to human chromosome 3, which houses over 1,100 genes, including a chemokine receptor (CKR) gene cluster and a variety of human cancer-related gene loci. Key tumor suppressing genes on chromosome 3 include those that encode the apoptosis mediator RASSF1, the cell migration regulator HYAL1 and the angiogenesis suppressor SEMA3B. Marfan Syndrome, porphyria, von Hippel-Lindau syndrome, osteogenesis imperfecta and Charcot-Marie-Tooth Disease are a few of the numerous genetic diseases associated with chromosome 3.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: DPPA4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité