Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ECAT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-13596R-A555
BOSSBS-13596R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13596R-A555
Anti-ECAT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
ECAT1 (ES cell-associated transcript 1 protein) is a 217 amino acid protein that belongs to the KHDC1 family. The ECAT1 protein contains an atypical KH domain with amino acid changes at critical sites, suggesting that it may not bind RNA. Expression of ECAT1 appears to be maximal in germinal vesicle oocytes, it tails off through metaphase II oocytes and is undetectable following the completion of the oocyte to embryo transition. Specifically expressed in the oocytes, recent studies suggest that ECAT1 may function as a regulator of genomic imprinting in the oocyte. Defects in ECAT1 are the cause of hydatidiform mole recurrent type 2 (HYDM2), a disorder characterized by excessive trophoblast development that produces a growing mass of tissue inside the uterus at the beginning of a pregnancy. HYDM2 leads to abnormal pregnancies with no embryo, and cystic degeneration of the chorionic villi.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ECAT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité