Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HESX1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-13597R-CY3
BOSSBS-13597R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13597R-CY3
Anti-HESX1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The homeobox protein, HESX1, which is also known as Rathke’s pouch homeobox, HANF, homeodomain transcription factor, and anterior-restricted homeobox protein is a transcription factor that belongs to the homeodomain family of DNA binding proteins. HESX1 is initially expressed in embryonic stem cells and the primitive forebrain, and is essential for normal development of the eyes and other anterior CNS structures, such as the hypothalamus, the pituitary gland and the olfactory bulbs. The homeobox gene Hesx1 is expressed in the anterior visceral endoderm (AVE), anterior axial mesendoderm (AME), and anterior neural ectoderm (ANE) during early embryogenesis. Mutations in the Hesx1 gene are associated with disorders that are comparable with septo-optic dysplasia (SOD). These disorders are characterized by hypoplasia of the optic nerve, various types of forebrain defects and pituitary hormone deficiencies, including hypothyroidism. Hesx1 also acts as a transcriptional repressor of reporter gene constructs in tissue culture assays.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HESX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité